Learn More
Esculape Laboratoire™ Frascos de lavado ocular para primeros auxilios
Código de producto. 11759522
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
500 mL
Composición:
Solución isotónica estéril
Solución oftálmica estéril
Incluye:
Solución de pH neutro azul de 200 ml y solución oftálmica estéril verde en frasco de 500 ml
Tapa, estuche de almacenamiento y asa para cinturón con maletín de transporte
Tapa, estuche de almacenamiento y maletín de transporte
Tapón
Cantidad:
10 paq
12 paquete
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
Código de producto. 11759522
Marca: Esculape Laboratoire™ 8205260
Los frascos de lavado ocular para primeros auxilios Esculape™ tienen un maletín de transporte con una presilla para facilitar su transporte.
  • Estuche de almacenamiento
  • Contienen solución isotónica estéril
  • Las puntas de pipeta ergonómicas
Especificaciones
Tipo de producto Frasco de lavado ocular
Composición Solución oftálmica estéril
Para utilizar con (aplicación) Lavaojos portátil
Incluye Solución de pH neutro azul de 200 ml y solución oftálmica estéril verde en frasco de 500 ml
Cantidad Unidad
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 200 mL