Learn More
Esculape Laboratoire™ Frascos de lavado ocular para primeros auxilios
Código de producto. 11962875
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
500 mL
Composición:
Solución isotónica estéril
Solución oftálmica estéril
Incluye:
Solución de pH neutro azul de 200 ml y solución oftálmica estéril verde en frasco de 500 ml
Tapa, estuche de almacenamiento y asa para cinturón con maletín de transporte
Tapa, estuche de almacenamiento y maletín de transporte
Tapón
Cantidad:
10 paq
12 paquete
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
Código de producto. 11962875
Marca: Esculape Laboratoire™ 8205251
Edge
Los frascos de lavado ocular para primeros auxilios Esculape™ tienen un maletín de transporte con una presilla para facilitar su transporte.
  • Estuche de almacenamiento
  • Contienen solución isotónica estéril
  • Las puntas de pipeta ergonómicas
Especificaciones
Tipo de producto Eyewash Bottle
Composición Solución isotónica estéril
Para utilizar con (aplicación) Lavaojos portátil
Incluye Tapa, estuche de almacenamiento y asa para cinturón con maletín de transporte
Cantidad Unidad
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 200 mL