Learn More
Hanna Instruments™ Medidor del pH de la carne portátil
Código de producto. 11687270
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde -2,00 hasta 16,00
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11687270
Marca: Hanna Instruments™ HI99163
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para la industria de procesamiento de la carne. El medidor del pH de la carne portátil Hanna Instruments™ es un medidor de Foodcare resistente al agua que utiliza el electrodo amplificado FC232D, el cual ofrece numerosas características para mejorar las pruebas de pH. La calibración automática se realiza en 1 o 2 puntos con dos conjuntos de tampones.
El HI99163 es un medidor de pH/temperatura portátil diseñado especialmente para la industria de procesamiento de la carne. Todas las lecturas de calibración y medición se compensan automáticamente para las variaciones de temperatura. Este medidor utiliza el electrodo de pH amplificado FC232D con un sensor de temperatura integrado.
La sonda FC232D está diseñada con vidrio de baja temperatura (LT), una forma de punta cónica, y se aloja en una estructura de PVDF no tóxica de grado alimentario con una hoja de acero inoxidable extraíble y perforante. Este electrodo también cuenta con un diseño único de unión abierta que resiste las obstrucciones. La punta cónica la hace idónea para las mediciones de pH en muestras de carne y alimentos semisólidos.
  • Compensación automática de temperatura
  • Calibración automática de uno o dos puntos
  • BEPS: Avisa al usuario de que una batería baja que podría afectar negativamente a las lecturas
  • Compacto, con alta resistencia general y al agua
  • Se muestra el porcentaje de batería cuando se enciende
  • La función HELP muestra los mensajes del tutorial en la pantalla LCD
Especificaciones
Incluye Sonda de pH/temperatura con punta de hoja de cuchilla de acero inoxidable, solución tampón de pH 4,01/7,01, solución de limpieza de ácido de electrodo para carne, aceites y grasas, pilas, instrucciones, maletín de transporte rígido
Exactitud (temperatura) ±0,5 °C (hasta 60 °C); ±1,0 °C (exterior), ±1 °F (hasta 140 °F);
Exactitud (pH) ± 0,02
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de la carne
Calibración Automático
Intervalo (pH) Desde -2,00 hasta 16,00
Resolución (pH) 0,01
Calibration Points 1 o 2
Intervalo de temperatura (métrico) De -5,0 °C a +105,0 °C
Intervalo de temperatura (imperial) 23,0° hasta 221,0°F
Resolución (temperatura) 0,1 °C/°F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 152 × 58 × 30 mm
Peso (métrico) 205 g
Peso (imperial) 7,2 oz
Garantía 2 años (sonda de 6 meses)
Material Sonda: Estructura de PVDF, vidrio de baja temperatura
Tipo de sonda Sonda de pH ampliada previamente FC232D con sensor de temperatura interno, conector DIN y cable de 1 m
Intervalo de humedad relativa Máximo 100 %
Compensación de la temperatura Automático, de – 5 a 105 °C
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 32 °F a 122 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Batería, tipo 3 pilas de 1,5 V AAA
Duración de la batería 1200 h (apagado automático después de 8 minutos)