Learn More
Hach Lange™ Turbidímetro portátil
El turbidímetro portátil ofrece una facilidad de uso y precisión insuperables en la medición de turbidez.
Marca:  Hach Lange™ 2100QIS01
Código de producto. 12311693
  • 3515.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con instrucciones en pantalla fáciles de seguir, no se necesitan manuales ni memorización para las calibraciones rutinarias.
  • El modo de turbidez de sedimentación rápida permite realizar mediciones precisas incluso con las muestras de sedimentación más difíciles de medir.
  • El diseño resistente hace este instrumento una gran opción para los entornos más exigentes.
Especificaciones
Especificaciones
LED
Turbidímetro portátil
± 2%
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hach Lange™ Turbidímetro portátil > Exactitud: ±2%