Learn More
Posaconazol, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15941151
Posaconazol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15941151 Tienda Honeywell Fluka Productos
25 mg
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. 15941151
Marca: Honeywell Fluka R131625MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 171228-49-2
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 mg
Para utilizar con (aplicación) AGENTES ANTIBACTERIANOS
Forma física Polvo
Grado Estándar analítico
Título del producto
Posaconazol, Honeywell Fluka™ >