Learn More
MP Biomedicals™ Puntas de pipeteador de desplazamiento positivo
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 200 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 60
Description
- Para usar con el analizador SafTest
- Se usa con los seis kits de prueba de SafTest
- Adecuado para todos los puntos finales de prueba
- Área de investigación: Degradación de lípidos y oxidación
- Método de detección: Fotómetro bicromático
- Área de aplicación: Degradación del aceite/grasa
- Estructura: Poliestireno
- Premontado, preesterilizado
Specifications
Specifications
| Descripción | los capilares y los pistones están premontados y preesterilizados |
| Volumen (métrico) | De 200 a 1000 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (equipo) | SafTest Analyzer |
| Material | Polipropileno |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction