Learn More
Brady™ Poste y bases de cemento
These Post and Cement Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
160.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
---|---|
Altura (imperial) | 35.43 in. |
Altura (métrico) | 900 mm |
Cantidad de embalaje | 4 paquete |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11721316
|
Brady™
292237 |
Rojo, blanco |
160.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11791306
|
Brady™
292234 |
Rojo |
160.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11711316
|
Brady™
292236 |
Negro, amarillo |
160.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11741316
|
Brady™
292239 |
Blanco |
160.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Includes Post and Cement Base.
Especificaciones
40 mm | |
35.43 in. | |
900 mm | |
4 paquete |