Learn More
Brady™ Postes superiores
This Post Top is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
8.55€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11786675
Ver documentos
Brady™
292247
Negro
8.55€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11796675
Ver documentos
Brady™
292248
Rojo
8.55€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11706685
Ver documentos
Brady™
292249
Blanco
8.55€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Top only.
Especificaciones
Especificaciones
60 mm