Learn More
4-Metil-beta-estiriltrifluoroborato potásico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
60.50€ - 219.09€
CAS | 219718-86-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H9BF3K |
Peso molecular (g/mol) | 224.07 |
Número MDL | MFCD02093982 |
Clave InChI | IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuideMostrar más |
PubChem CID | 23666371 |
Nombre IUPAC | potasio; trifluoro-[(E)-2-(4-metilfenil)etenil]boranuida |
SMILES | [K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
219718-86-2 | |
224.07 | |
IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N | |
23666371 | |
[K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 |
C9H9BF3K | |
MFCD02093982 | |
potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuideMostrar más | |
potasio; trifluoro-[(E)-2-(4-metilfenil)etenil]boranuida |
Especificaciones
Potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate | |
C9H9BF3K | |
7783635 | |
IHPTVBKDBKCIOO-UHFFFAOYSA-N | |
potasio; trifluoro-[(E)-2-(4-metilfenil)etenil]boranuida | |
23666371 | |
95% |
219718-86-2 | |
MFCD02093982 | |
potassium 4-methyl-beta-styryltrifluoroborate, potassio 4-methylstyryl trifluoroboron v, potassium 4-methyl-?-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-, a-styryltrifluoroborate, potassium 4-methyl-.beta.-styryltrifluoroborate, potassium trifluoro e-2-4-methylphenyl ethenyl boranuide | |
[K+].CC1=CC=C(C=C[B-](F)(F)F)C=C1 | |
224.07 | |
224.08 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes