Learn More
Potasio, solución estándar de AAS, Specpure™, K 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium, AAS standard solution |
Nombre de nota | K 1000μg/mL |
Cantidad | 500 mL |
Número UN | UN3264 |
Forma física | Líquido |
Concentración | KNO3 in 5% HNO3 |
Grado | Specpure™ |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1550151 | Certificado de análisis | 10/04/2025 | 088087.AP,088087.AE |
1550152 | Certificado de análisis | 10/04/2025 | 088087.AP,088087.AE |
1550154 | Certificado de análisis | 10/04/2025 | 088087.AP,088087.AE |
1549160 | Certificado de análisis | 07/04/2025 | 088087.AP,088087.AE |
1528478 | Certificado de análisis | 11/02/2025 | 088087.AP,088087.AE |
Seguridad y manipulación
- Potassium, AAS standard solution, Specpure®, K 1000µg/ml
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid, potassium nitrate