Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Biphthalate |
| CAS | 877-24-7 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C8H5KO4 |
| Sinónimo | potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic |
| Clave InChI | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
| Nombre IUPAC | potasio;2-carboxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 204.222 |
| PubChem CID | 23676735 |
| Mostrar más |