Learn More
Bromato de potasio/bromuro de potasio, solución estandarizada de 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363697
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Potassium bromate/Potassium bromide is used as an analytical reagent for volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular KBrO3/KBr
Número MDL MFCD00011359
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bromate/Potassium bromide
Cantidad 4 L
Color Incolora
Olor Odorless
Solubilidad Miscible with water
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate/Potassium bromide, 0.1N Standardized Solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium bromide