Learn More
Potassium Bromide, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15640560
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.5-100.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7758-02-3
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Bromide
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP,USP
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal KBr
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC potasio; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 119g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5%
Grado puriss.
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 0.01mmHg (20°C), 1mmHg (795°C)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium bromide