Learn More
Carbonato de potasio, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nombre del producto químico o material | Potassium carbonate |
Punto de fusión | 891.0°C |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | K2CO3 |
Índice Merck | 15,774 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Extra puro |
Pérdida por secado | 2.0% max. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Potassium carbonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Carbonic acid, dipotassium salt
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Carbonato de potasio, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu