Learn More
Carbonato de potasio, anhidro, certificado AR de análisis, cumple con la especificación analítica de la farmacopea europea, Fisher Chemical
79.80 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21812" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21812" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Punto de fusión | 891°C |
CAS | 584-08-7 |
Color | Blanco |
pH | 11.5 to 12 |
Forma física | Sólido en polvo |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula molecular | CK2O3 |
Número MDL | MFCD00011382 |
Sinónimo | potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate |
Clave InChI | BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L |