Learn More
Cloruro potásico, 0,010 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325417
4 L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Nombre de nota 1413μmho at 25°C
Cantidad 4 L
Olor Odorless
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.010M
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Solubilidad Miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cloruro potásico:0,075%; agua:99,925%
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro potásico, 0,010 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals >