Learn More
Cloruro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10259800
Cloruro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10259800
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10259800
Marca: Thermo Scientific Acros 424090250
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 770.0°C
Color Blanco
pH 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5% (Argentometry)
Fórmula lineal KCl
Fieser 06,480
Índice Merck 15, 7742
Información de solubilidad Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >