Learn More
Cloruro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10730492
Cloruro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10730492
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10730492
Marca: Thermo Scientific Acros 424090010
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Color Blanco
pH De 5,4 a 8,6 (solución al 5 % a 25 °C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KCl
Fieser 06,480
Índice Merck 15, 7742
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467626 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number424090010,424090250,424090050
Número de loteB0156108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/12/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
Número de loteA0461703 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
Número de loteA0461018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number424090010,424090250,424090050
Número de loteB0154439 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog Number424090010,424090250,424090050
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >