Learn More
Cloruro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10236350
Cloruro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236350
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Código de producto. 10236350
Marca: Thermo Scientific Acros 196770010
Solicitar formato a granel o personalizado
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 770.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Fórmula lineal KCl
Fieser 06,48
Índice Merck 15,7742
Información de solubilidad Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467308 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number196770010,196770050,196770250
Número de loteA0466102 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/09/2024 Catalog Number196770010,196770050,196770250
Número de loteA0463113 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/06/2024 Catalog Number196770010,196770050,196770250
Número de loteA0462228 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number196770010,196770050,196770250
Número de loteA0452447 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number196770010,196770050,196770250
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    1
    Hours
    20
    Minutes
    25
    Seconds
    10
  • Multiple Manufacturers
    Oferta ampliada hasta el 28 de marzo
    Promo Code: 24111
    Expires2025-03-28
    Days
    1
    Hours
    3
    Minutes
    34
    Seconds
    49
    New Offer
    Ahorre ahora
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >