Learn More
Cloruro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1420.0°C |
Nombre del producto químico o material | Potassium chloride |
Punto de fusión | 770.0°C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 25 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry) |
Fórmula lineal | KCl |
Fieser | 06,48 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467308 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 196770010,196770050,196770250 |
A0466102 | Certificado de análisis | 18/09/2024 | 196770010,196770050,196770250 |
A0463113 | Certificado de análisis | 17/06/2024 | 196770010,196770050,196770250 |
A0462228 | Certificado de análisis | 25/04/2024 | 196770010,196770050,196770250 |
A0452447 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 196770010,196770050,196770250 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido