Learn More
Cloruro de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459133
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
25,000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25000 g
5000 g
Código de producto. 11459133
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11662.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El principal uso del cloruro de potasio es en la fabricación de fertilizantes. Se utiliza en medicina como reabastecedor del electrólito y para tratar la hipopotasemia con su preparación farmacéutica, una situación en la que el nivel de potasio en sangre será bajo. Además, se utiliza como agente de flujo en soldadura y fundición de metal. Es útil en unidades de descalcificación del agua, ciertos productos de descongelación y en la calibración de equipos de vigilancia de radiación. Se usa como escotoforo en TRC de trazas oscuras.
Solubilidad
Libremente soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol. Insoluble en éter.
Notas
Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1500°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 773°C
Cantidad 5000 g
Índice Merck 14,7621
Información de solubilidad Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.49
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.984