Learn More
Cloruro de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10375810
Cloruro de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10375810
500 g, Jarra de plástico para polvo
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Código de producto. 10375810
Marca: Fisher Chemical P/4280/53
Solicitar formato a granel o personalizado
ClK, número CAS-7447-40-7, klotrix, muriato de potasa, cloruro de potasio kcl, clorvescentes, kalitabs, klor-con, enseal, cloruro de potasio, sylvite, slow-k, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, blanco, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, cloruro de potasio, 770 °C, 11360, 74,548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420°C
Punto de fusión 770°C
Color Blanco
pH 6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Título del producto
Cloruro de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >