Learn More
Cloruro de potasio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1420.0°C |
Nombre del producto químico o material | Potassium chloride |
Punto de fusión | 770.0°C |
Color | Blanco |
pH | 5.0 to 8.5 (5%, H2O, 25°C) |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | KCl |
Fieser | 06,480 |
Índice Merck | 15, 7742 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468652 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 193780050,193780010 |
A0464007 | Certificado de análisis | 02/07/2024 | 193780050,193780010 |
A0458894 | Certificado de análisis | 20/12/2023 | 193780050,193780010 |
A0454061 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 193780050,193780010 |
A0450010 | Certificado de análisis | 03/02/2023 | 193780050,193780010 |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de potasio, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido