Learn More
Solución de cloruro de potasio 3.5 M
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
Description
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, cloruro de potasio
- No permita que el producto sin diluir o grandes cantidades de este lleguen a aguas subterránea, al curso de agua o al sistema de alcantarillado
- No debe desecharse con la basura doméstica. No permita que el producto llegue al sistema de alcantarillado
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo
- Absorber con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, aserrín)
- Lave los residuos con agua
Specifications
Specifications
| Punto de fusión | −12.8°C |
| Punto de ebullición | 107.2°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.15g/cm3 |
| Concentración | 3.5 M |
| pH | 7 |
| Cantidad | 500 ml |
| Olor | Odorless |
| Esterilidad | Sterile |
| Información de solubilidad | Fully miscible in water |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction