Learn More
Solución de cloruro de potasio 3 M
Código de producto. 10262171 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
Código de producto. 10262171
Marca: SI Analytics 285138427
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución de cloruro potásico 3M ideal para su uso en la mayoría de los entornos de investigación científica y de laboratorio.
  • Solución de cloruro de potasio de 3 mol/l, 250 ml esterilizados
  • Para rellenar o sustituir el electrolito de referencia
  • En frascos de vidrio DURAN™ de 250 ml
  • Otras soluciones y otras unidades de embalaje bajo petición
  • Tipo: I KCI de 3 mol/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión −9.7°C
Punto de ebullición 106.3°C
Color Incolora
Densidad 1.13g/cm3
Concentración 3M
pH 7
Cantidad 250 ml
Tipo de solución Solución de cloruro de potasio
Olor Odorless
Envase Frasco DURAN™
Información de solubilidad Completamente miscible en agua