Learn More
Solución de cloruro potásico 4 M, puro, solución de llenado de electrodos con cloruro de plata, Fisher Chemical
Código de producto. 10070180 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. 10070180
Marca: Fisher Chemical J/2984/05
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 7447-40-7
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Envase Frasco de vidrio ámbar