Learn More
Cloruro de potasio (cristales blancos), Fisher BioReagents Código de producto.: 10697623
Cloruro de potasio (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10697623
1 kg, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Código de producto. 10697623
Marca: Fisher BioReagents BP3661
Solicitar formato a granel o personalizado
El cloruro de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420 °C
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Punto de fusión 770 °C
Color Blanco
pH 6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5 %
Notas del porcentaje del ensayo 99,0-100,5%
Índice Merck 15, 7742
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Porcentaje de pureza 99.0 to 100.5%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno
Mostrar más Mostrar menos
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
Título del producto
Cloruro de potasio (cristales blancos), Fisher BioReagents >