Learn More
Cromato de potasio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12357193 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Botella de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12357193
Marca: Thermo Scientific Acros 447201000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 7789-00-6 | CrK2O4 | 194.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-00-6
Fórmula molecular CrK2O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00011368
Clave InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chromate
Punto de fusión 975.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal K2CrO4
Índice Merck 15,7743
Información de solubilidad Solubility in water: 640g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.2
Grado Reactivo ACS
Envase Botella de vidrio
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium chromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.