Learn More
Potassium chromate solution, Volumetric, 1/30 M K2CrO4 (0.1N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15614830 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
paquete de 6
15614830 1 L 1 litro
15624830 6 x 1 L paquete de 6
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15614830
Marca: Honeywell-Fluka 351571L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Volumetric, 1/30 M K2CrO4 (0.1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-00-6
Fórmula molecular CrK2O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00011368
Clave InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chromate solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal K2CrO4
Número UN UN3082
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19g/mol