Learn More
Potasio, trozos, en aceite mineral, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498979
25 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Potassium forms a blue solution in tetrahydrofoliate which is used for the ? -monoalkylation of -lactones in the presence of 18-crown-6. It is used for generation of potassium ethoxide in solution, for use in the Birch reduction of an aromatic ring, for preparation of potassium amide,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El potasio forma una solución azul en tetrahidrofoliato que se utiliza para la ɑ -monoalquilación de -lactonas en presencia de 18-corona-6. Se utiliza para la generación de etóxido de potasio en solución, para su uso en la reducción de Birch de anillos aromáticos, para la preparación de amida de potasio,
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manipular y almacenar bajo gas inerte. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-09-7
Fórmula molecular K
Peso molecular (g/mol) 39.10
Número MDL MFCD00133776
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nombre IUPAC potasio
SMILES [K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
Color Gris-plata
Nombre de nota chunks, in mineral oil
Punto de fusión 63°C to 64°C
Punto de ebullición 765°C to 770°C
Densidad 0.860 g/mL
Número UN UN2257
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,7604
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.1
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium, chunks, in mineral oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium
RUO – Research Use Only
Título del producto
Potasio, trozos, en aceite mineral, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >