- Envasado en aceite mineral
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium cubes |
CAS | 7440-09-7 |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula molecular | K |
Número MDL | MFCD00133776 |
Número UN | UN2257 |
Cantidad | 20 g |
Sinónimo | kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom |
Clave InChI | ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [K] |
Mostrar más |
Título del producto
Cubos de potasio, 99,5 % (base metálica) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido