Learn More
Cianuro de potasio, +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
35.95€ - 817.07€
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Peso molecular (g/mol) 65.12
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo rcra waste number p098, caswell no. 688a, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, potassium cyanide, cyanure de potassium french, zyankaliMostrar másMostrar menos
PubChem CID 9032
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10117113
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
388311000
100 g
35.95€
100 g
10483043
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
388315000
500 g
105.53€
500 g
10751335
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
388310025
2.5 kg
215.31€
2.50 Kg
15284714
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
388310100
10 kg
817.07€
10 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cianuro de potasio, +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals