Learn More
MP Biomedicals Dieta deficiente en potasio, polvo
Dieta deficiente en potasio: baja en potasio
Marca: MP Biomedicals 0296018850
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Dieta deficiente en potasio
- Baja en potasio
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
50 kg | |
Refrigerado | |
0,3048 m |
Dieta animal | |
Polvo | |
No estéril | |
1 ft |
Título del producto
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido