Learn More
Dicromato de potasio, cristal, patrón primario, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 14874641 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
14874641 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 14874641
Marca: Avantor J.T.Baker 309301
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Dichromate
Nombre de nota Primary Standard
CAS 7778-50-9
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Fórmula molecular Cr2K2O7
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
Peso molecular (g/mol) 294.182
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.19
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.68kg