Learn More
Solución de dicromato de potasio 0,0167 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10532533
1 AMP
Click to view available options
Cantidad:
1 AMP
6 AMP
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Cr2K2O7, número CAS-7778-50-9, dicromato de dipotasio, dicromato de dipotasio, ácido dicrómico, sal de potasio, dicromato de potasio, dicromato potásico vi, iopezite, heptaóxido de dicromio de dipotasio, dicromato potásico, dicromato potásico, dicromato de dipotasio, 1AMP, CHEBI:53444, naranja
Cr2K2O7, número CAS-7778-50-9, dicromato de dipotasio, dicromato de dipotasio, ácido dicrómico, sal de potasio, dicromato de potasio, dicromato potásico vi, iopezite, heptaóxido de dicromio de dipotasio, dicromato potásico, dicromato potásico, dicromato de dipotasio, 1AMP, CHEBI:53444, naranja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.182
Número MDL 11367
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Color Naranja
Forma física Líquido
Cantidad 1 AMP
Envase Ampolla
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium dichromate, solution 0.0167 M, (0.1N), concentrated solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium dichromate
Título del producto
Solución de dicromato de potasio 0,0167 M (0,1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™ >