Learn More
Thermo Scientific™ Patrón de solución de dicromato potásico
Los patrones de solución de dicromato potásico Thermo Scientific™ son trazables al NIST para cualificar el rendimiento del instrumento.
Marca:  Thermo Scientific™ 9423UV95200E
Detalles adicionales : Peso : 50.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10320171
  • 4950.00€ / paquete de 6
Fecha estimada de envío: 11-10-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los patrones de solución de dicromato potásico Thermo Scientific™ son trazables al NIST para cualificar el rendimiento del instrumento. Cualifique el rendimiento de su espectrofotómetro con los patrones de solución de dicromato potásico trazables al NIST Thermo Scientific para lograr una precisión fotométrica.
El patrón de solución de dicromato potásico está disponible en un conjunto de dos o seis patrones. Los dos conjuntos de patrones:
  • Se suministran en 0,001 M de ácido perclórico en celdas de cuarzo selladas permanentemente
  • Son compatibles con cualquier portaceldas que albergue celdas rectangulares de trayectoria óptica de 10 mm
  • Son trazables al NIST™ y se suministran con un certificado de calibración
  • Se han calibrado para el uso con instrumentos con un ancho de banda de señalización (SBW) ≤ 1,6 nm, incluidos Thermo Scientific Evolution 60, Evolution 300 y Evolution 600
Juego de dos patrones
  • Se ha diseñado para probar la exactitud fotométrica a 430 nm, tal como exige la Farmacopea Europea, sección 2.2.25, revisión de 2005.
  • Incluye un patrón de 600 mg/l y el blanco correspondiente.
Juego de seis patrones
  • Se ha diseñado para comprobar la linealidad del instrumento en la región UV.
  • Se ha calibrado a 235, 257, 313 y 350 nm.
  • Incluye parones con concentraciones de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 mg/l.
Especificaciones
Especificaciones
235, 257, 313, 350 nm
Instrumentos con un SBW de ≤ 1,6 nm; Evolution 60; Evolution 300; Evolution 600
patrones de 0, 20, 40, 60, 80, 100 mg/l
Juego de 6