Learn More
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Descripción
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical, cantidad:500 g, CAS:7778-77--0, blanco, punto de fusión:253 °C, fórmula molecular:H2KO4P, Peso molecular:136,084, Envasado:Jarra de plástico para polvo, pH:4,5
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 253°C |
Color | Blanco |
pH | 4.5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 3 kg |
Nombre IUPAC | potasio;fosfato de dihidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Título del producto
Ortofosfato de dihidrógeno potásico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido