Learn More
Dihidrógeno-ortofosfato de potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10479180 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
3 KG
5 KG
500 GR
10479180 1 kg 1 KG
10469180 500 g 500 GR
10756491 3 kg 3 KG
11403753 5 kg 5 KG
4 options
Código de producto. 10479180
Marca: Fisher Chemical P/4760/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Ortofosfato de dihidrógeno de potasio, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 253°C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico