Learn More
Dihidrógeno-ortofosfato de potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10756491
Dihidrógeno-ortofosfato de potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10756491
3 kg
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
5 kg
Código de producto. 10756491
Marca: Fisher Chemical P/4760/63
Solicitar formato a granel o personalizado
Ortofosfato de dihidrógeno de potasio, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 253°C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Título del producto
Dihidrógeno-ortofosfato de potasio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™ >