Learn More
Ortofosfato de dihidrógeno de potasio, HPLC para detección electroquímica, Fisher Chemical
Código de producto. 10598250 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10598250 250 g Jarra de plástico para polvo 250 g
1 options
Código de producto. 10598250
Marca: Fisher Chemical P/4810/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 253°C
CAS 7778-77-0
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Peso molecular (g/mol) 136.08
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.