Descripción
Fosfato dipotásico, para HPLC
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 253°C |
| Color | Blanco |
| pH | 4.5 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 250 g |
| Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de potasio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |