Learn More
Dihidrógeno fosfato de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11307337
Dihidrógeno fosfato de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307337
500 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Código de producto. 11307337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011594.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Para uso en tampones para determinación de pH
In buffers for pH determination.Potassium dihydrogen phosphate is used as a food additive, fertilizer (NPK), paint additive, coating additive, adhesive, buffering agent and in optical modulators. It is extensively used in research and analytical laboratories as a buffer in mobile/sample preparations for analysis by high pressure liquid chromatography (HPLC) and also in organic synthesis. MKP, monopotassium phosphate, owing to its non-linear optical properties, is used in optical modulators and for second-harmonic generation (SHG).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium dihydrogen phosphate
Punto de fusión 253°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White crystals
Densidad 2.338
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM15L019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2025 Catalog Number011594.A1,011594.30,011594.36
Número de loteY20K018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/11/2024 Catalog Number011594.A1,011594.30,011594.36
Número de loteX09K058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/10/2024 Catalog Number011594.A1,011594.30,011594.36
Número de loteS10K045 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog Number011594.A1,011594.30,011594.36
Número de loteR23K012 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number011594.A1,011594.30,011594.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Dihidrógeno fosfato de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals >