Learn More
Ferricianuro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10556412 5 g Frasco de vidrio 5 g
10117710 500 g Frasco de plástico 500 g
11944321 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10556412
Marca: Thermo Scientific Acros 424120050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13746-66-2 | C6FeK3N6 | 329.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13746-66-2
Fórmula molecular C6FeK3N6
Peso molecular (g/mol) 329.25
Número MDL MFCD00011392
Clave InChI QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium ferricyanide, red prussiate, potassium ferricyanate, tripotassium hexacyanoferrate, potassium cyanoferrate, iron potassium cyanide, tripotassium ferricyanide, tripotassium iron hexacyanide, tripotassium ferric hexacyanide, ccris 5559
PubChem CID 26250
Nombre IUPAC Hexacianoferrato III (ilio) de tetrapotasio
SMILES [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium ferricyanide
Nombre de nota 99+%
Color De naranja a rojo
Forma física Cristales y trozos
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal K3Fe(CN)6
Fieser 01,929; 02,345; 04,406; 05,554; 06,480; 07,300; 08,410; 09,385; 13,255
Índice Merck 15,7751
Información de solubilidad Solubility in water: 464g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.26
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.85