Learn More
Fluoruro de potasio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317737
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Potassium fluoride is used in metal finishing, batteries, coatings and photographic chemicals. It is utilized for the study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels as well as in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides. It finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. It is used as a preservative, a food additive, a catalyzer and a water absorbing agent. In the Finkelstein reaction, it is actively involved in the conversion of chlorocarbons to fluorocarbons using polar solvents like dimethyl formamide and ethylene glycol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-23-3
Fórmula molecular FK
Peso molecular (g/mol) 58.10
Número MDL MFCD00011398
Clave InChI NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1505°C
Nombre del producto químico o material Potassium fluoride, anhydrous
Punto de fusión 859°C
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 3902818
Información de solubilidad Soluble in water and aqueous hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Nombre IUPAC fluoruro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.1
Olor Odorless
Índice de refracción 1.363
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White various forms (powder/flake/crystalline/beads, etc.)
Presión de vapor 0.13 hPa at 752°C
Densidad 2.48 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium fluoride