Learn More
Hexacloroplatinato(IV) de potasio, aprox. 40 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
126.63€ - 1793.93€
CAS | 16921-30-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl6K2Pt |
Peso molecular (g/mol) | 485.98 |
Número MDL | MFCD00011389 |
Clave InChI | DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H |
Sinónimo | potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride |
PubChem CID | 61856 |
SMILES | [K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10348000
|
Thermo Scientific Acros
195350010 |
1 g | Frasco de vidrio |
126.63€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10216350
|
Thermo Scientific Acros
195350050 |
5 g | Frasco de vidrio |
421.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11944341
|
Thermo Scientific Acros
195350250 |
25 g | Frasco de vidrio |
1793.93€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
16921-30-5 | |
485.98 | |
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H | |
61856 |
Cl6K2Pt | |
MFCD00011389 | |
potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride | |
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl |
Especificaciones
Potassium hexachloroplatinate(IV) | |
16921-30-5 | |
Polvo | |
K2PtCl6 | |
15,7757 | |
Solubility in water: 50g/L (95°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl | |
485.98 | |
486.01 |
250.0°C | |
Negro | |
Cl6K2Pt | |
MFCD00011389 | |
potassium hexachloroplatinate iv, potassium platinic chloride, potassium hexachloroplatinate, dipotassium platinum hexachloride, platinic potassium chloride, dipotassium hexachloroplatinate, potassium platinum chloride, dipotassium hexachloroplatinate 2-, ccris 7824, platinum potassium chloride | |
DPAIVKJGTXERIM-UHFFFAOYSA-H | |
dipotasio;hexacloroplatino(2-) | |
61856 | |
∼40% (Pt) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca lesiones oculares graves.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede ser corrosivo para los metales.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 240-979-3
- Potassium hexachloroplatinate(IV)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.