Learn More
Hidrogenocarbonato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 292°C |
| Color | Amarillo |
| pH | 8.2 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | potasio;carbonato de hidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.12g/mol |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |