Learn More
Hidrogenoftalato de potasio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), estándar acidimétrico, Thermo Scientific Chemicals
46.00€ - 356.00€
CAS | 877-24-7 |
---|---|
Clave InChI | IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic |
PubChem CID | 23676735 |
Nombre IUPAC | potasio;2-carboxibenzoato |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10418330
|
Thermo Scientific Acros
177121000 |
100 g | Frasco de plástico |
46.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10428330
|
Thermo Scientific Acros
177125000 |
500 g | Frasco de plástico |
136.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11915051
|
Thermo Scientific Acros
177120025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
356.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazasIdentificadores de productos químicos
877-24-7 | |
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic | |
potasio;2-carboxibenzoato |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
23676735 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] |
Especificaciones
Potassium hydrogen phthalate | |
295.0°C to 300.0°C | |
3.8 to 4 (5% soln. at 20°C) | |
99.99% | |
2-(HO2C)C6H4CO2K | |
15, 7733 | |
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M | |
potasio;2-carboxibenzoato | |
23676735 | |
99.95 to 100.05% | |
Cristales o polvo de cristalina |
877-24-7 | |
Blanco | |
Auténtico | |
C8H5KO4 | |
09, 791 | |
potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+] | |
204.222 | |
204.22 | |
base de trazas de metales |
Seguridad y manipulación
Descripción general para emergencias
Puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias.Las propiedades toxicológicas no se han investigado por completo.
NFPA
Salud:
Palabra de aviso:¡PRECAUCIÓN!
RUO – Research Use Only