Learn More
Potasio hidrógeno ftalato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10516412 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
Código de producto. 10516412
Marca: Thermo Scientific Acros 417955000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 877-24-7
Fórmula molecular C8H5KO4
Peso molecular (g/mol) 204.22
Número MDL MFCD00013070
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
Nombre IUPAC potasio;2-carboxibenzoato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phthalate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 295.0°C to 300.0°C
Color Rojo
pH 4 to 4.02 (0.05M soln. at 25°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 2-(HO2C)C6H4CO2K
Cantidad 500 g
Beilstein 09, 791
Índice Merck 15, 7733
Información de solubilidad Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.22
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino