Learn More
Hidrogenoftalato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11435343
Hidrogenoftalato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435343
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Código de producto. 11435343
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12895.30
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidrogenoftalato de potasio se utiliza como estándar primario para las valoraciones ácido-base, así como para calibrar medidores de pH y para la preparación de soluciones volumétricas de álcali. Actúa como tampón en la determinación del pH. Se aplica como estándar útil para las pruebas de carbono orgánico total.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrogenoftalato de potasio se utiliza como estándar primario para las valoraciones ácido-base, así como para calibrar medidores de pH y para la preparación de soluciones volumétricas de álcali.Actúa como tampón en la determinación del pH.Se aplica como estándar útil para las pruebas de carbono orgánico total.
Solubilidad
Soluble en agua.Ligeramente soluble en alcohol.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium hydrogen phthalate
CAS 877-24-7
Punto de fusión 297°C (decomposition)
Densidad 1.636
Olor Odorless
Fórmula molecular C8H5KO4
Número MDL MFCD00013070
Cantidad 250 g
Beilstein 3637128
Índice Merck 14,7612
Sinónimo potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate
Información de solubilidad Soluble aq. soln.. Slightly soluble in alcohol.
Clave InChI IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OC(=O)C1=CC=CC=C1C([O-])=O
Nombre IUPAC potasio 2-carboxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 204.22
PubChem CID 23676735
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hidrogenoftalato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >