Learn More
Hidrogenosulfato de potasio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10408420 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 GR
500 GR
10408420 250 g 250 GR
10408610 500 g 500 GR
10418610 1 kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 10408420
Marca: Fisher Chemical P/5440/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidrogenosulfato de potasio, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 214°C
Color Blanco
pH 1
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.16g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo